Läs mer
Ingenol 3-Angelate, TRC
Produktkod. 30408627
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30408627 10 mg -
30404954 2.5 mg 2.5mg
30395466 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI65580010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75567-37-2
Molekylformel C25 H34 O6
Molekylvikt (g/mol) 430.53
Synonym 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (1aR,2S,5R,5aS,6S,8aS,9R,10aR)-1a,2,5,5a,6,9,10,10a-octahydro-5,5a-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-11-oxo-1H-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecen-6-yl ester, (2Z)-, 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 1a,2,5,5a,6,9,10,10a-octahydro-5,5a-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-11-oxo-1H-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecen-6-yl ester, [1aR-[1aα,2β,5β,5aβ,6β(Z),8aα,9α,10aα]]-, 1H-2,8a-Methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecene, 2-butenoic acid deriv., 3-Angeloylingenol, 3-Ingenyl angelate, Euphorbia factor An1, Euphorbia factor H1, Ingenol 3-angelate, Ingenol 3-mebutate, Ingenol mebutate, PEP 005, Picato
LEDER C\C=C(\C)/C(=O)O[C@H]1C(=C[C@@]23[C@H](C)C[C@@H]4[C@H]([C@H](C=C(CO)[C@@H](O)[C@]12O)C3=O)C4(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ingenol Mebutate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34O6/c1-7-12(2)22(29)31-21-13(3)10-24-14(4)8-17-18(23(17,5)6)16(20(24)28)9-15(11-26)19(27)25(21,24)30/h7,9-10,14,16-19,21,26-27,30H,8,11H2,1-6H3/b12-7-/t14-,16+,17-,18+,19-,21+,24+,25+/m1/s1
Formel vikt 430.2355