Läs mer
Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate, MedChemExpress
Produktkod. 16462559
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16462559 1 mg
16461558 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16462559 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0870
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate is a natural compound.
Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate is a natural compound.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate
CAS 87980-68-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H38O6
Kvantitet 1 mg
Synonym Ingenol 5,20-acetonide 3-angelate Ingenol 3-angelate 5,20-acetonide
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (106.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC([C@@](OC(C)(C)OC1)([H])C1=C[C@@]2([H])[C@H](C3(C)C)[C@H]3C[C@H]4C)([C@H]5OC(/C(C)=C\C)=O)[C@]4(C=C5C)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 470.6
Formel vikt 470.6
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid