Läs mer
Ingenol-5,20-acetonide, MedChemExpress
Produktkod. 16452559
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16452559 1 mg
1 options
Produktkod. 16452559 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0869
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ingenol-5,20-acetonide is an intermediate from ingenol for synthesis of ingenoids; improved stability compared to ingenol.
Ingenol-5,20-acetonide is an intermediate from ingenol for synthesis of ingenoids
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ingenol-5,20-acetonide
CAS 77573-43-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H32O5
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (128.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER OC([C@@](OC(C)(C)OC1)([H])C1=C[C@@]2([H])[C@H](C3(C)C)[C@H]3C[C@H]4C)([C@H]5O)[C@]4(C=C5C)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 388.5
Formel vikt 388.5
Procent renhet 99.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid