missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ingliforib, MedChemExpress
Beskrivning
Ingliforib (CP 368296) is a glycogen phosphorylase inhibitor, with IC50s of 52, 352 and 150 nM for liver, muscle and brain glycogen phosphorylase, and has cardioprotective activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ingliforib |
| CAS | 186392-65-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24ClN3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CP 368296 GPi 296 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 130 mg/mL (283.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(Cl)=C2)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)[C@@H](O)C(N4C[C@@H](O)[C@@H](O)C4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.91 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?