Läs mer
Gilac™ Ingrediensbehållare med lock, 30 L
Produktkod. 17908771
Change view
Mått (L x B x H):
565 x 315 x 320 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
17908771 565 x 315 x 320 mm
1 options
Produktkod. 17908771 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G040677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.50 SEK
    892.45 SEK / Paket med 1
    Save 378.05 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 07-10-2026
30 L Ingrediensbehållare med lock är kapslingsbar med lock och stapelbar utan lock. Det möjliggör enkel tillgänglighet.
  • Ingrediensbehållare kapsbar med lock och stapelbar utan lock.
  • Lätttillgänglig.
  • Den övre behållaren gör att locket kan låsas i öppet läge för enkel användning.
  • 4 hjul kan läggas till enheten för enkel manövrering (tillval).
  • Behållare designad i lätt genomskinlig polypropen, så att innehållet och nivån på materialet syns.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Förslutningstyp Snap och gångjärn
Färg Vitt
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Ingrediensbehållare
Mått (L x B x H) 565 x 315 x 320 mm
Längd (metrisk) 565 mm
Längd (engelska) 22,2 tum
Bredd (metrisk) 315 mm
Bredd (engelska) 12,4 tum
Höjd (metrisk) 320 mm
Höjd (engelska) 12,6 tum