Läs mer
INH1, MedChemExpress
Beskrivning
INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | INH1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 313553-47-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H16N2OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | IBT13131 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (324.25 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |