Läs mer
INH14, MedChemExpress
Beskrivning
INH14 is a cell permeable inhibitor of IKKα/IKKβ, with IC50s of 8.97 and 3.59 μM, respectively. INH14 inhibits the IKKα/β-dependent TLR inflammatory response. INH14 also inhibits downstream of TAK1/TAB1 and NF-kB pathways. Anti-inflammatory and anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | INH14 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 200134-22-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H16N2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (520.18 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC=C(CC)C=C2 |
| Visa mer |