missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

INH154, MedChemExpress

Produktkod. 16495646
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495646 100 mg -
16491117 50 mg 50mg
16467617 5 mg -
16454868 10 mg -
16453266 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY117154

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress INH154 is a highly potent inhibitor for Nek2 and Hec1 binding (INH), with IC50s of 200 nM and 120 nM for INH in Hela and MB468 cells.

INH154 is a highly potent inhibitor for Nek2 and Hec1 binding (INH), with IC50s of 200 nM and 120 nM for INH in Hela and MB468 cells.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material INH154
CAS 1587705-63-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24N4OS
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (212.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=NC=C1)NC2=NC(C3=C(C)C=C(N4CCCCC4)C=C3C)=CS2
Molekylvikt (g/mol) 392.52
Formel vikt 392.52
Procent renhet 98.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.