Läs mer
INH6, MedChemExpress
Produktkod. 16449636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16449636 50 mg
16423078 10 mg
16404376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16449636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100541
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor; inhibits the growth of HeLa cells with an IC50 of 2.4 μM.
INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material INH6
Fysisk form Solid
CAS 1001753-24-7
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N2OS
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (155.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=NC(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 322.42
Formel vikt 322.42
Procent renhet 99.9%