Läs mer
INH6, MedChemExpress
Produktkod. p-200096140
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16449636
Brand: Medchem Express HY100541
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor; inhibits the growth of HeLa cells with an IC50 of 2.4 μM.
INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material INH6
Fysisk form Solid
CAS 1001753-24-7
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N2OS
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (155.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=NC(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 322.42
Formel vikt 322.42
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.