missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Inhibin alpha Antibody (INHA/4265), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08676H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Inhibin alpha Monoclonal antibody specifically detects Inhibin alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Inhibin alpha | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| A-inhibin subunit, INHA, inhibin alpha chain, inhibin, alpha | |
| A synthetic peptide (around aa 73-96) of alpha-subunit of human Inhibin alpha protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05111 ) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 3623 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| INHA/4265 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering