Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Inhibitor Removal Resin
Produktkod. 11396099
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396099 25 g 25g
11319018 100 g 100g
11309018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396099 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 042489.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9003-70-7 | C24H27NO5 | 409,48 g/mol
Inhibitorborttagningsharts används för att ta bort fenolhämmare: hydrokinon, hydrokinonmonometyleter, tert-butylkatekol. Det deltar också i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-70-7
Specifikationer
Produkttyp Inhibitor Removal Resin
Odör Luktfri
Form Kristallin fast
För användning med (applikation) För avlägsnande av fenolhämmare: hydrokinon, hydrokinonmonometyleter, tert-butylkatekol
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.