Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Inhibitor Removal Resin
Produktkod. p-7070056
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11396099
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042489.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9003-70-7 | C24H27NO5 | 409.48 g/mol
Inhibitorborttagningsharts används för att ta bort fenolhämmare: hydrokinon, hydrokinonmonometyleter, tert-butylkatekol. Det deltar också i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-70-7
Specifikationer
Produkttyp Inhibitor Removal Resin
Odör Luktfri
Molekylformel C24H27NO5
MDL-nummer 9003-70-7
Form Kristallin fast
För användning med (applikation) För avlägsnande av fenolhämmare: hydrokinon, hydrokinonmonometyleter, tert-butylkatekol
InChI-nyckel BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
IUPAC-namn tert-butyl 4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanoate
Molekylvikt (g/mol) 409.48
Kvantitet 25 g
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.