Läs mer
Iniparib, MedChemExpress
Produktkod. 16475696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16475696 100 mg
16454918 10 mg
16451167 50 mg
16431626 500 mg
16431026 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16475696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Iniparib (BSI-201) is an irreversible inhibitor of PARP1, used in the research of triple negative breast cancer.
Iniparib (BSI-201) is an irreversible inhibitor of PARP1, used in the research of triple negative breast cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iniparib
CAS 160003-66-7
Färg Bright Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H5IN2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym BSI-201 NSC-746045 IND-71677
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (342.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(C([N+]([O-])=O)=C1)I)N
Molekylvikt (g/mol) 292.03
Formel vikt 292.03
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death