Läs mer
Iniparib, Thermo Scientific™
Produktkod. 17545575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17545575 100 mg
17555575 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17545575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469161000
Kemiska identifierare
CAS 160003-66-7
Molekylformel C7 H5 I N2 O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iniparib
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 298.30
MDL-nummer MFCD11110639
Fysisk form Pulver
Färg Vit till Beige
Renhet ≥97,5 %
InChI-nyckel MDOJTZQKHMAPBK-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C1=CC(=C(I)C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 4-iodo-3-nitrobenzamide
Molekylvikt (g/mol) 292.03