Läs mer
Brannan™ Initial™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Beskrivning
- Labbtermometer
- Säker fyllning utan kvicksilver
- De initial™ märkesserie av labbtermometrar är tryckta med tydlig, lättavläst skala vilket gör dem särskilt lämpliga för studenter
- Levereras med kalibreringscertifikat
- Tri-top, gjuten glasfri enhet för att förhindra brott
- Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 50 °C, 100 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 UKAS |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Grön Ande |
| Max. Temperatur (engelska) | 230 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Visa mer |