Läs mer
Brannan™ Initial™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17863108
Change view
Kalibreringspunkter:
0 °C, 50 °C, 100 °C
0 °C, 50 °C, 90 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kalibreringspunkter
17863108 0 °C, 50 °C, 90 °C
17833098 0 °C, 50 °C, 100 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17863108 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 46/303/5 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1010.49 SEK / Paket med 1
    Save 219.51 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Initial™ grön sprit labbtermometer med kalibreringscertifikat.
  • Labbtermometer
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • De initial™ märkesserie av labbtermometrar är tryckta med tydlig, lättavläst skala vilket gör dem särskilt lämpliga för studenter
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Tri-top, gjuten glasfri enhet för att förhindra brott
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certifikat och efterlevnad UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30 cm
Material Glas
Termometerfyllning Grön Ande
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 230 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1,5 °C vid 35 °C
Indelning 1,0 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm