Läs mer
Thermo Scientific™ Injection Port Liners, Split/Splitless Mixed Liner Prov Pack
Produktkod. 10457044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10457044 5 Paket med 4
1 options
Produktkod. 10457044 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 453AG001
Beräknad leverans: 26-11-2026
Använd dessa insprutningsportliners för att optimera prestanda Agilent GC-instrument.
Optimera prestandan för Agilent™ GC-system med våra speciellt designade Thermo Scientific™ Injection Port Liners för Agilent instrument. Dessa injektionsliners är mycket inaktiverade och tillverkade med höga toleranser och säkerställer exceptionell reproducerbarhet.
  • Mycket deaktiverat borosilikatglas
  • Förpackningsmaterial av kvartsull
  • IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
Beskrivning 453AG001
För användning med (applikation) Split/Splitless
Kvantitet 5
Längd (metrisk) Blandad
Förpackningsmaterial Blandad
För användning med (utrustning) Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien och Agilent GC-instrument