Läs mer
Thermo Scientific™ Injection Port Liners för GC Instruments
Produktkod. 10269594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1,2 mm
2 mm
2,3 mm
4 mm
5,2 mm
Förpackningsmaterial:
Hold (Håll)
Kvartsull
None
Produkttyp:
Cyclosplitter Liner
Delad/Delad liner med infälld svanhals
Direkt rak liner
Enkel svanhals liner
Split Straight Liner
Split Straight Liner för Agilent Instrument
Split/Splitless FAST FocusLiner
Split/Splitless FAST FocusLiner med Single Taper
Split/Splitless FAST FocusLiner med enkel taper
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless FocusLiner med Single Taper
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Liner m/ Double Taper
Split/Splitless Liner med Double Taper
Split/Splitless Liner med Single Taper
Split/Splitless Liner med infälld svanhals
Split/Splitless Snabb FocusLiner
Splitless Liner med Single Taper
Splitless Liner med infälld svanhals
Splitless Straight Liner
Kvantitet:
5
25
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 10269594
Brand: Thermo Scientific™ 453A2001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa insprutningsportliners för att optimera prestanda Agilent GC-instrument.
Optimera prestandan för Agilent™ GC-system med våra speciellt designade Thermo Scientific™ Injection Port Liners för Agilent instrument. Dessa injektionsliners är mycket inaktiverade och tillverkade med höga toleranser och säkerställer exceptionell reproducerbarhet.
  • Mycket deaktiverat borosilikatglas
  • Förpackningsmaterial av kvartsull
  • IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Split/Splitless
Kvantitet 5
Längd (metrisk) 78.5 mm
Förpackningsmaterial Hold (Håll)
Produkttyp Enkel svanhals liner
Diameter (metrisk) Inre 5,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm
För användning med (utrustning) GC Injection Port
Liner material Mycket deaktiverat borosilikatglas
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.