Läs mer
Thermo Scientific™ Injection Port Liners för GC Instruments
Produktkod. 10639485 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,2 mm
2 mm
2,3 mm
4 mm
5,2 mm
Förpackningsmaterial:
Hold (Håll)
Hold (Håll)
Kvartsull
Produkttyp:
Cyclosplitter Liner
Direkt rak liner
Enkel svanhals liner
Split Straight Liner
Split Straight Liner för Agilent Instrument
Split/Splitless FAST FocusLiner
Split/Splitless FAST FocusLiner med enkel konisk
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless FocusLiner med enkel konisk
Split/Splitless Liner
Split/Splitless liner med dubbel konisk
Split/Splitless liner med enkel konisk
Split/Splitless liner med infälld Gooseneck-hals
Split/splitless liner med infälld gåshals
Splitless Straight Liner
Splitless liner med enkel konisk
Splitless liner med infälld gåshals
Kvantitet:
5
25
Unit Size:
Paket med 25
Paket med 5
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsmaterial Produkttyp Kvantitet Unit Size
10639485 1,2 mm Hold (Håll) Direkt rak liner 5 Paket med 5
10733667 4 mm Kvartsull Split/Splitless FocusLiner 25 Paket med 25
10253753 4 mm Kvartsull Split/Splitless FocusLiner 5 Paket med 5
10239644 4 mm Kvartsull Split Straight Liner 25 Paket med 25
10515435 2,3 mm Kvartsull Split/Splitless FAST FocusLiner 5 Paket med 5
10533615 4 mm Hold (Håll) Split Straight Liner 5 Paket med 5
10418484 4 mm Kvartsull Split/splitless liner med infälld gåshals 5 Paket med 5
10479614 4 mm Kvartsull Split/Splitless FocusLiner med enkel konisk 25 Paket med 25
10545435 4 mm Kvartsull Split/Splitless FocusLiner med enkel konisk 5 Paket med 5
10140893 4 mm Hold (Håll) Split/Splitless liner med enkel konisk 5 Paket med 5
10555435 4 mm Hold (Håll) Split/Splitless liner med dubbel konisk 5 Paket med 5
10743667 2,3 mm Kvartsull Split/Splitless FAST FocusLiner med enkel konisk 25 Paket med 25
10100993 4 mm Kvartsull Splitless liner med enkel konisk 5 Paket med 5
10269594 5,2 mm Hold (Håll) Enkel svanhals liner 5 Paket med 5
10107514 5,2 mm Hold (Håll) Cyclosplitter Liner 5 Paket med 5
10609675 5,2 mm Kvartsull Split/Splitless Liner 5 Paket med 5
10415923 4 mm Kvartsull Split Straight Liner 5 Paket med 5
10525625 2 mm Kvartsull Splitless Straight Liner 5 Paket med 5
10016064 2,3 mm Kvartsull Split/Splitless FAST FocusLiner 25 Paket med 25
10279404 4 mm - Split Straight Liner för Agilent Instrument 25 Paket med 25
10438854 4 mm Kvartsull Split/Splitless liner med infälld Gooseneck-hals 25 Paket med 25
10611216 2 mm Hold (Håll) Splitless liner med infälld gåshals 5 Paket med 5
10289214 1,2 mm Hold (Håll) Direkt rak liner 25 Paket med 25
10722137 4 mm Hold (Håll) Split/Splitless liner med enkel konisk 25 Paket med 25
10732137 4 mm Hold (Håll) Split/Splitless liner med dubbel konisk 25 Paket med 25
10055694 2,3 mm Hold (Håll) Split/Splitless FAST FocusLiner med enkel konisk 5 Paket med 5
16875951 4 mm Kvartsull Splitless liner med enkel konisk 25 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Product Code. 10639485 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 453A1335
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
View all promotions
Beräknad leverans: 20-11-2026
Använd dessa standardiserade avaktiverade injektionsportsliners för att optimera prestandan hos Thermo Scientific GC-instrument Agilent .
Optimera prestandan hos Thermo Scientific™ och Agilent™ GC-systemen med våra specialdesignade Thermo Scientific™ Injection Port Liners för Agilent instrument. Starkt avaktiverade och producerade med noggranna toleranser säkerställer dessa injektionsliners exceptionell reproducerbarhet.
  • Mycket deaktiverat borosilikatglas
  • Förpackningsmaterial av kvartsull
  • IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Direkt rak liner
För användning med (applikation) Split/Splitless/P&T
Kvantitet 5
Längd (metrisk) 78.5 mm
Förpackningsmaterial Hold (Håll)
Diameter (metrisk) Inre 1,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien och Agilent GC-instrument
Liner material Mycket deaktiverat borosilikatglas
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.