Läs mer
- Home
- Products
- Tillbehör för kromatografi
- Kromatografi Port Injection Liners
- Thermo Scientific™ Injection Port Liners för GC Instruments
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Injection Port Liners för GC Instruments
Produktkod. 10733667 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Diameter (metrisk) Inre | Förpackningsmaterial | Produkttyp | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10733667 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless FocusLiner | 25 | Paket med 25 |
| 10253753 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless FocusLiner | 5 | Paket med 5 |
| 10239644 | 4 mm | Kvartsull | Split Straight Liner | 25 | Paket med 25 |
| 10515435 | 2,3 mm | Kvartsull | Split/Splitless Snabb FocusLiner | 5 | Paket med 5 |
| 10533615 | 4 mm | Hold (Håll) | Split Straight Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10418484 | 4 mm | Kvartsull | Split/splitless liner med infälld gåshals | 5 | Paket med 5 |
| 10479614 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless FocusLiner med enkel konisk | 25 | Paket med 25 |
| 10545435 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless FocusLiner med enkel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 10639485 | 1,2 mm | Hold (Håll) | Direkt rak liner | 5 | Paket med 5 |
| 10140893 | 4 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless liner med enkel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 10555435 | 4 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless liner med dubbel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 10743667 | 2,3 mm | Kvartsull | Split/Splitless FAST FocusLiner med enkel konisk | 25 | Paket med 25 |
| 10100993 | 4 mm | Kvartsull | Splitless liner med enkel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 10269594 | 5,2 mm | Hold (Håll) | Enkel svanhals liner | 5 | Paket med 5 |
| 10107514 | 5,2 mm | Hold (Håll) | Cyclosplitter Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10609675 | 5,2 mm | Kvartsull | Split/Splitless Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10415923 | 4 mm | Kvartsull | Split Straight Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10525625 | 2 mm | Kvartsull | Splitless Straight Liner | 5 | Paket med 5 |
| 10016064 | 2,3 mm | Kvartsull | Split/Splitless FAST FocusLiner | 25 | Paket med 25 |
| 10279404 | 4 mm | - | Split Straight Liner för Agilent Instrument | 25 | Paket med 25 |
| 10438854 | 4 mm | Kvartsull | Split/Splitless liner med infälld Gooseneck-hals | 25 | Paket med 25 |
| 10611216 | 2 mm | Hold (Håll) | Splitless liner med infälld gåshals | 5 | Paket med 5 |
| 10289214 | 1,2 mm | Hold (Håll) | Direkt rakliner | 25 | Paket med 25 |
| 10722137 | 4 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless liner med enkel konisk | 25 | Paket med 25 |
| 10732137 | 4 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless liner med dubbel konisk | 25 | Paket med 25 |
| 10055694 | 2,3 mm | Hold (Håll) | Split/Splitless FAST FocusLiner med enkel konisk | 5 | Paket med 5 |
| 16875951 | 4 mm | Kvartsull | Splitless liner med enkel konisk | 25 | Paket med 25 |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Optimera prestandan hos Thermo Scientific™ och Agilent™ GC-systemen med våra specialdesignade Thermo Scientific™ Injection Port Liners för Agilent instrument. Starkt avaktiverade och producerade med noggranna toleranser säkerställer dessa injektionsliners exceptionell reproducerbarhet.
- Mycket deaktiverat borosilikatglas
- Förpackningsmaterial av kvartsull
- IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Splittring |
| Kvantitet | 25 |
| Längd (metrisk) | 78.5 mm |
| Förpackningsmaterial | Kvartsull |
| Produkttyp | Split/Splitless FocusLiner |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien och Agilent GC-instrument |
| Liner material | Mycket deaktiverat borosilikatglas |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.