Läs mer
Thermo Scientific™ Injection Port Liners med CarboFrit för Thermo Scientific™ Spåra och fokusera SSL-instrument
Produktkod. 10390855 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Split Straight Liner
Splitless Straight Liner
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10390855 Splitless Straight Liner Paket med 5
10197594 Split Straight Liner Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10390855 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 453T2130
Beräknad leverans: 30-12-2026
Säkerställ en hög grad av reproducerbarhet med Thermo Scientific Injection Port Liners med CarboFrit för Thermo Scientific Spåra och fokusera SSL-instrument.
Säkerställ en hög grad av reproducerbarhet med Thermo Scientific Injection Port Liners med CarboFrit för Thermo Scientific Spåra och fokusera SSL-instrument. Mycket inaktiverad och producerad med höga toleranser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Splitless Straight Liner
Beskrivning 453T2130
Kvantitet 5
Längd (metrisk) 105 mm
Förpackningsmaterial CarboFrit
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
För användning med (utrustning) Splitless Straight Liner