Läs mer
- Home
- Products
- Tillbehör för kromatografi
- Kromatografi Port Injection Liners
- Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Produktkod. 10300875 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Diameter (metrisk) Inre | Längd (metrisk) | Kvantitet | Produkttyp | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10300875 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV Baffle Liner (Siltek ) | Paket med 5 |
| 10299954 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek Metall liner | Paket med 2 |
| 10428854 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek Metall liner | Paket med 2 |
| 11827310 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV-liner Silcosteel för OC | Paket med 2 |
| 10651324 | 5 mm | 105 mm | 5 | Split Straight Liner | Paket med 5 |
| 10572075 | 3 mm | 105 mm | 5 | Split Straight Liner | Paket med 5 |
| 10455173 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless Straight Liner | Paket med 5 |
| 11827290 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV Straight Liner | Paket med 5 |
| 10651914 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV Straight Liner | Paket med 5 |
| 10209964 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-liner, sintrat foder. | Paket med 5 |
| 10714847 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-liner, tre baffel | Paket med 5 |
| 11877350 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | PTV Split/Splitless Rak Liner | Paket med 5 |
| 10732527 | 5 mm | 105 mm | 25 | Split Straight Liner | Paket med 25 |
| 10732147 | 3 mm | 105 mm | 25 | Split Straight Liner | Paket med 25 |
| 11520964 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless Straight Liner | Paket med 25 |
| 10619865 | 1 mm | 120 mm | 25 | PTV Rakliner | Paket med 25 |
| 10690616 | 2 mm | 120 mm | 25 | PTV Straight Liner | Paket med 25 |
| 10147694 | 1 mm | 120 mm | 25 | PTV-liner, tre baffel | Paket med 25 |
| 10416113 | 5 mm | 105 mm | 5 | Split FocusLiner | Paket med 5 |
| 10594465 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless Straight Liner (Siltek ) | Paket med 5 |
| 10314273 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splittrad FocusLiner | Paket med 5 |
| 10751957 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless FocusLiner för 50 mm nål | Paket med 5 |
| 10489614 | 5 mm | 105 mm | - | Splittrad FocusLiner | Paket med 25 |
| 10764247 | 5 mm | 105 mm | 25 | Split FocusLiner | Paket med 25 |
| 10761957 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splittrad FocusLiner | Paket med 25 |
| 10053004 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV glasliner (avaktiverad) | Paket med 2 |
| 10209174 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek Metallfoder, ull | Paket med 2 |
| 15237498 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless Mini-Lam Liner | Paket med 5 |
| 15247498 | Blandat | Blandad | 5 | Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack | Paket med 5 |
| 10190553 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless Straight Liner | Paket med 5 |
| 15458000 | 5 mm | 105 mm | 1 | Direkt rak liner | Varje |
| 15488000 | 3 mm | 105 mm | 1 | Split Straight Liner | Varje |
| 15418010 | 3 mm | 105 mm | 1 | Splitless Liner | Varje |
| 15448010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Splitless Liner | Varje |
| 15468000 | 5 mm | 105 mm | 5 | Direkt rak liner | Paket med 5 |
| 15498000 | 3 mm | 105 mm | 5 | Split Straight Liner | Paket med 5 |
| 15428010 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless Liner | Paket med 5 |
| 15408000 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Precisionsliner | Paket med 5 |
| 15438000 | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Direkt rak liner | Paket med 5 |
| 15457980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless Liner | Paket med 5 |
| 15487980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless Straight Liner | Paket med 5 |
| 15417990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless liner, enkel konisk | Paket med 5 |
| 15447990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless liner, enkel konisk liner, ull | Paket med 5 |
| 15477990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless liner, dubbel konisk | Paket med 5 |
| 15458010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless Liner | Paket med 5 |
| 15488010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Precisionsliner | Paket med 5 |
| 15478000 | 5 mm | 105 mm | 25 | Direkt rak liner | Paket med 25 |
| 15408010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Split Straight Liner | Paket med 25 |
| 15438010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Splitless Liner | Paket med 25 |
| 15468010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless Liner | Paket med 25 |
| 15447980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Split/Splitless Liner | Varje |
| 15497990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Precisionsliner | Varje |
| 15477980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Split/Splitless Straight Liner | Varje |
| 15428000 | 1 mm | 78,5 mm | 1 | Direkt rak liner | Varje |
| 15407990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless liner, enkel konisk | Varje |
| 15467990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless liner, dubbel konisk | Varje |
| 15437990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless liner, enkel konisk | Varje |
| 15418000 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Precisionsliner | Paket med 25 |
| 15467980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Split/Splitless Liner | Paket med 25 |
| 15497980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Split/Splitless Straight Liner | Paket med 25 |
| 15448000 | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Direkt rak liner | Paket med 25 |
| 15427990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless liner, enkel konisk | Paket med 25 |
| 15487990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless liner, dubbel konisk | Paket med 25 |
| 15457990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless liner, enkel konisk liner, ull | Paket med 25 |
| 15438020 | 2 mm | 120 mm | 1 | PTV-liner, koncentriska baffler | Varje |
| 15478010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Precisionsliner | Varje |
| 15408020 | 5 mm | 105 mm | 1 | Splitless Precision Liner | Varje |
| 15640249 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-liner, offset 5 bafflar | Paket med 5 |
| 15448020 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-liner, koncentriska baffler | Paket med 5 |
| 15418020 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless Precision Liner | Paket med 5 |
| 15458020 | 2 mm | 120 mm | 25 | PTV-liner, koncentriska baffler | Paket med 25 |
| 15498010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Precisionsliner | Paket med 25 |
| 15428020 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless Precision Liner | Paket med 25 |
| 15548813 | Blandat | Blandad | 5 | Mixed Liner Pack | Paket med 5 |
| 16646912 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Double Taper Cyclo Liner | Paket med 5 |
| 30130381 | 2 mm | 120 mm | 1 | PTV Liner, Tenax TA | - |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Använd guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners för konsekvent hög noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys.
Använd guldstandarden i GC liner prestanda och konsistens. LinerGOLD GC Liners ger ökad tröghet, vilket leder till ökad noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys. Dessa injektionsportliners levererar:
- Ökad noggrannhet och känslighet i analys, förhindrar förlust av känsliga föreningar i analys
- Lägre detektionsgränser vid analys av aktiva och känsliga substanser
- Utmärkt reproducerbarhet ger förtroende för dina resultat från liner till liner
- Konsekvent hög prestandanivå gång på gång
LinerGOLD GC liners tillverkas och testas för att säkerställa att du har förtroende med varje liner som installeras på ditt GC-system.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | PTV Baffle Liner (Siltek ) |
| Kvantitet | 5 |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Förpackningsmaterial | Hold (Håll) |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.75 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Instruments |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.