Läs mer
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Produktkod. 10690616 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,75 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Blandat
Längd (metrisk):
105 mm
120 mm
78,5 mm
Blandad
Kvantitet:
1
2
5
25
Produkttyp:
Direkt rak liner
Double Taper Cyclo Liner
Mixed Liner Pack
PTV Baffle Liner (Siltek )
PTV Liner, Tenax TA
PTV Siltek Metall liner
PTV Siltek Metallfoder, ull
PTV Split/Splitless Rak Liner
PTV Straight Liner
PTV glasliner (avaktiverad)
PTV-liner Silcosteel för OC
PTV-liner, koncentriska baffler
PTV-liner, offset 5 bafflar
PTV-liner, sintrat foder.
PTV-liner, tre baffel
Precisionsliner
Split FocusLiner
Split Straight Liner
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Mini-Lam Liner
Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
Split/Splitless Straight Liner
Splitless FocusLiner för 50 mm nål
Splitless Liner
Splitless Precision Liner
Splitless Straight Liner
Splitless Straight Liner (Siltek )
Splitless liner, dubbel konisk
Splitless liner, enkel konisk
Splitless liner, enkel konisk liner, ull
Splittrad FocusLiner
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 25
Paket med 5
Varje
76 product options available for selection
Product selection table with 76 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Längd (metrisk) Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10690616 2 mm 120 mm 25 PTV Straight Liner Paket med 25
10299954 2 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metall liner Paket med 2
10428854 1 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metall liner Paket med 2
11827310 1 mm 120 mm 2 PTV-liner Silcosteel för OC Paket med 2
10651324 5 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Paket med 5
10572075 3 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Paket med 5
10455173 5 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner Paket med 5
11827290 1 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner Paket med 5
10651914 2 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner Paket med 5
10209964 2 mm 120 mm 5 PTV-liner, sintrat foder. Paket med 5
10714847 1 mm 120 mm 5 PTV-liner, tre baffel Paket med 5
11877350 0,75 mm 105 mm 5 PTV Split/Splitless Rak Liner Paket med 5
10732527 5 mm 105 mm 25 Split Straight Liner Paket med 25
10732147 3 mm 105 mm 25 Split Straight Liner Paket med 25
11520964 5 mm 105 mm 25 Splitless Straight Liner Paket med 25
10619865 1 mm 120 mm 25 PTV Straight Liner Paket med 25
10147694 1 mm 120 mm 25 PTV-liner, tre baffel Paket med 25
10416113 5 mm 105 mm 5 Split FocusLiner Paket med 5
10300875 2 mm 120 mm 5 PTV Baffle Liner (Siltek ) Paket med 5
10594465 3 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner (Siltek ) Paket med 5
10314273 5 mm 105 mm 5 Splittrad FocusLiner Paket med 5
10751957 5 mm 105 mm 5 Splitless FocusLiner för 50 mm nål Paket med 5
10489614 5 mm 105 mm - Splittrad FocusLiner Paket med 25
10764247 5 mm 105 mm 25 Split FocusLiner Paket med 25
10761957 5 mm 105 mm 25 Splittrad FocusLiner Paket med 25
10053004 2 mm 120 mm 5 PTV glasliner (avaktiverad) Paket med 2
10209174 2 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metallfoder, ull Paket med 2
15237498 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Mini-Lam Liner Paket med 5
15247498 Blandat Blandad 5 Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack Paket med 5
10190553 3 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner Paket med 5
15458000 5 mm 105 mm 1 Direkt rak liner Varje
15488000 3 mm 105 mm 1 Split Straight Liner Varje
15418010 3 mm 105 mm 1 Splitless Liner Varje
15448010 5 mm 105 mm 1 Splitless Liner Varje
15468000 5 mm 105 mm 5 Direkt rak liner Paket med 5
15498000 3 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Paket med 5
15428010 3 mm 105 mm 5 Splitless Liner Paket med 5
15408000 4 mm 78,5 mm 5 Precisionsliner Paket med 5
15438000 1 mm 78,5 mm 5 Direkt rak liner Paket med 5
15457980 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Liner Paket med 5
15487980 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Straight Liner Paket med 5
15417990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless liner, enkel konisk Paket med 5
15447990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless liner, enkel konisk liner, ull Paket med 5
15477990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless liner, dubbel konisk Paket med 5
15458010 5 mm 105 mm 5 Splitless Liner Paket med 5
15488010 5 mm 105 mm 5 Precisionsliner Paket med 5
15478000 5 mm 105 mm 25 Direkt rak liner Paket med 25
15408010 3 mm 105 mm 25 Split Straight Liner Paket med 25
15438010 3 mm 105 mm 25 Splitless Liner Paket med 25
15468010 5 mm 105 mm 25 Splitless Liner Paket med 25
15447980 4 mm 78,5 mm 1 Split/Splitless Liner Varje
15497990 4 mm 78,5 mm 1 Precisionsliner Varje
15477980 4 mm 78,5 mm 1 Split/Splitless Straight Liner Varje
15428000 1 mm 78,5 mm 1 Direkt rak liner Varje
15407990 4 mm 78,5 mm 1 Splitless liner, enkel konisk Varje
15467990 4 mm 78,5 mm 1 Splitless liner, dubbel konisk Varje
15437990 4 mm 78,5 mm 1 Splitless liner, enkel konisk Varje
15418000 4 mm 78,5 mm 25 Precisionsliner Paket med 25
15467980 4 mm 78,5 mm 25 Split/Splitless Liner Paket med 25
15497980 4 mm 78,5 mm 25 Split/Splitless Straight Liner Paket med 25
15448000 1 mm 78,5 mm 25 Direkt rak liner Paket med 25
15427990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless liner, enkel konisk Paket med 25
15487990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless liner, dubbel konisk Paket med 25
15457990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless liner, enkel konisk liner, ull Paket med 25
15438020 2 mm 120 mm 1 PTV-liner, koncentriska baffler Varje
15478010 5 mm 105 mm 1 Precisionsliner Varje
15408020 5 mm 105 mm 1 Splitless Precision Liner Varje
15640249 1 mm 120 mm 5 PTV-liner, offset 5 bafflar Paket med 5
15448020 2 mm 120 mm 5 PTV-liner, koncentriska baffler Paket med 5
15418020 5 mm 105 mm 5 Splitless Precision Liner Paket med 5
15458020 2 mm 120 mm 25 PTV-liner, koncentriska baffler Paket med 25
15498010 5 mm 105 mm 25 Precisionsliner Paket med 25
15428020 5 mm 105 mm 25 Splitless Precision Liner Paket med 25
15548813 Blandat Blandad 5 Mixed Liner Pack Paket med 5
16646912 4 mm 78,5 mm 5 Double Taper Cyclo Liner Paket med 5
30130381 2 mm 120 mm 1 PTV Liner, Tenax TA -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 76 options available.
76 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10690616 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45354057
Beräknad leverans: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Använd guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners för konsekvent hög noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys.
Använd guldstandarden i GC liner prestanda och konsistens. LinerGOLD GC Liners ger ökad tröghet, vilket leder till ökad noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys. Dessa injektionsportliners levererar:
  • Ökad noggrannhet och känslighet i analys, förhindrar förlust av känsliga föreningar i analys
  • Lägre detektionsgränser vid analys av aktiva och känsliga substanser
  • Utmärkt reproducerbarhet ger förtroende för dina resultat från liner till liner
  • Konsekvent hög prestandanivå gång på gång
LinerGOLD GC liners tillverkas och testas för att säkerställa att du har förtroende med varje liner som den installeras på ditt GC-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp PTV Straight Liner
Kvantitet 25
Längd (metrisk) 120 mm
Förpackningsmaterial Hold (Håll)
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 2.75 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Instruments
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.