Läs mer
- Home
- Products
- Tillbehör för kromatografi
- Kromatografi Port Injection Liners
- Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Produktkod. 15438000 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Diameter (metrisk) Inre | Längd (metrisk) | Kvantitet | Produkttyp | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15438000 | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Direkt rak liner | Paket med 5 |
| 10299954 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek Metall liner | Paket med 2 |
| 10428854 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek Metall liner | Paket med 2 |
| 11827310 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV-liner Silcosteel för OC | Paket med 2 |
| 10651324 | 5 mm | 105 mm | 5 | Split Straight Liner | Paket med 5 |
| 10572075 | 3 mm | 105 mm | 5 | Split Straight Liner | Paket med 5 |
| 10455173 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless Straight Liner | Paket med 5 |
| 11827290 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV Straight Liner | Paket med 5 |
| 10651914 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV Straight Liner | Paket med 5 |
| 10209964 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-liner, sintrat foder. | Paket med 5 |
| 10714847 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-liner, tre baffel | Paket med 5 |
| 11877350 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | PTV Split/Splitless Rak Liner | Paket med 5 |
| 10732527 | 5 mm | 105 mm | 25 | Split Straight Liner | Paket med 25 |
| 10732147 | 3 mm | 105 mm | 25 | Split Straight Liner | Paket med 25 |
| 11520964 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless Straight Liner | Paket med 25 |
| 10619865 | 1 mm | 120 mm | 25 | PTV Rakliner | Paket med 25 |
| 10690616 | 2 mm | 120 mm | 25 | PTV Straight Liner | Paket med 25 |
| 10147694 | 1 mm | 120 mm | 25 | PTV-liner, tre baffel | Paket med 25 |
| 10416113 | 5 mm | 105 mm | 5 | Split FocusLiner | Paket med 5 |
| 10300875 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV Baffle Liner (Siltek ) | Paket med 5 |
| 10594465 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless Straight Liner (Siltek ) | Paket med 5 |
| 10314273 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splittrad FocusLiner | Paket med 5 |
| 10751957 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless FocusLiner för 50 mm nål | Paket med 5 |
| 10489614 | 5 mm | 105 mm | - | Splittrad FocusLiner | Paket med 25 |
| 10764247 | 5 mm | 105 mm | 25 | Split FocusLiner | Paket med 25 |
| 10761957 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splittrad FocusLiner | Paket med 25 |
| 10053004 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV glasliner (avaktiverad) | Paket med 2 |
| 10209174 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek Metallfoder, ull | Paket med 2 |
| 15237498 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless Mini-Lam Liner | Paket med 5 |
| 15247498 | Blandat | Blandad | 5 | Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack | Paket med 5 |
| 10190553 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless Straight Liner | Paket med 5 |
| 15458000 | 5 mm | 105 mm | 1 | Direkt rakliner | Varje |
| 15488000 | 3 mm | 105 mm | 1 | Split Straight Liner | Varje |
| 15418010 | 3 mm | 105 mm | 1 | Splitless Liner | Varje |
| 15448010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Splitless Liner | Varje |
| 15468000 | 5 mm | 105 mm | 5 | Direkt rak liner | Paket med 5 |
| 15498000 | 3 mm | 105 mm | 5 | Split Straight Liner | Paket med 5 |
| 15428010 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless Liner | Paket med 5 |
| 15408000 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Precisionsliner | Paket med 5 |
| 15457980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless Liner | Paket med 5 |
| 15487980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless Straight Liner | Paket med 5 |
| 15417990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless liner, enkel konisk | Paket med 5 |
| 15447990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless liner, enkel konisk liner, ull | Paket med 5 |
| 15477990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless liner, dubbel konisk | Paket med 5 |
| 15458010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless Liner | Paket med 5 |
| 15488010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Precisionsliner | Paket med 5 |
| 15478000 | 5 mm | 105 mm | 25 | Direkt rakliner | Paket med 25 |
| 15408010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Split Straight Liner | Paket med 25 |
| 15438010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Splitless Liner | Paket med 25 |
| 15468010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless Liner | Paket med 25 |
| 15447980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Split-/splitless liner | Varje |
| 15497990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Precisionsliner | Varje |
| 15477980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Split/Splitless Straight Liner | Varje |
| 15428000 | 1 mm | 78,5 mm | 1 | Direkt rakliner | Varje |
| 15407990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless liner, enkel konisk | Varje |
| 15467990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless liner, dubbel konisk | Varje |
| 15437990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless liner, enkel konisk | Varje |
| 15418000 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Precisionsliner | Paket med 25 |
| 15467980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Split/Splitless Liner | Paket med 25 |
| 15497980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Split/Splitless Straight Liner | Paket med 25 |
| 15448000 | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Direkt rak liner | Paket med 25 |
| 15427990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless liner, enkel konisk | Paket med 25 |
| 15487990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless liner, dubbel konisk | Paket med 25 |
| 15457990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless liner, enkel konisk liner, ull | Paket med 25 |
| 15438020 | 2 mm | 120 mm | 1 | PTV-liner, koncentriska baffler | Varje |
| 15478010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Precisionsliner | Varje |
| 15408020 | 5 mm | 105 mm | 1 | Splitless precisionsliner | Varje |
| 15640249 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-liner, offset 5 bafflar | Paket med 5 |
| 15448020 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-liner, koncentriska baffler | Paket med 5 |
| 15418020 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless Precision Liner | Paket med 5 |
| 15458020 | 2 mm | 120 mm | 25 | PTV-liner, koncentriska baffler | Paket med 25 |
| 15498010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Precisionsliner | Paket med 25 |
| 15428020 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless precisionsliner | Paket med 25 |
| 15548813 | Blandat | Blandad | 5 | Mixed Liner Pack | Paket med 5 |
| 16646912 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Double Taper Cyclo Liner | Paket med 5 |
| 30130381 | 2 mm | 120 mm | 1 | PTV Liner, Tenax TA | - |
Logga inför att se lagersaldo.
Beschreibung
Använd guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners för konsekvent hög noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys.
Använd guldstandarden i GC liner prestanda och konsistens. LinerGOLD GC Liners ger ökad tröghet, vilket leder till ökad noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys. Dessa injektionsportliners levererar:
- Ökad noggrannhet och känslighet i analys, förhindrar förlust av känsliga föreningar i analys
- Lägre detektionsgränser vid analys av aktiva och känsliga substanser
- Utmärkt reproducerbarhet ger förtroende för dina resultat från liner till liner
- Konsekvent hög prestandanivå gång på gång
LinerGOLD GC liners tillverkas och testas för att säkerställa att du har förtroende med varje liner som installeras på ditt GC-system.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Direkt rak liner |
| Kvantitet | 5 |
| Längd (metrisk) | 78,5 mm |
| Förpackningsmaterial | Hold (Håll) |
| Diameter (metrisk) Inre | 1 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |
| För användning med (utrustning) | TRACE 1300-serien och Agilent Instrument |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.