Läs mer
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Produktkod. 15640249 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,75 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Blandad
Längd (metrisk):
105 mm
120 mm
78,5 mm
Blandad
Kvantitet:
1
2
5
25
Produkttyp:
Delad rak liner
Delad/Deladfri insats
Delad/Deladfri rak liner
Direkt rak liner
Double Taper Cyclo Liner
Förbryllad PTV Liner
Mixed Liner Pack
PTV Baffle Liner (Siltek )
PTV Liner
PTV Liner med sintrad foder
PTV Liner med tre baffel
PTV Silcosteel Liner
PTV Siltek Metall liner
PTV Straight Liner
PTV Straight Liner (avaktiverad)
PTV rak liner
PTV-foder, koncentriska bafflar
PTV-foder, tre bafflar
Precisionsfoder
Precisionsliner
Split FocusLiner
Split Straight Liner
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Mini-Lam Liner
Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
Split/Splitless Straight Liner
Splitfri liner
Splitfri precisionsliner
Splitless Liner
Splitless Liner med Double Taper
Splitless Liner med Single Taper
Splitless Liner, Dubbelkonisk
Splitless Liner, enkel konisk
Splitless Precision Liner
Splitless Straight Liner
Splitless Straight Liner (Siltek )
Splittrad FocusLiner
Tenax
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 25
Paket med 5
Varje
76 product options available for selection
Product selection table with 76 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Längd (metrisk) Kvantitet Produkttyp unitSize
15640249 1 mm 120 mm 5 PTV Liner Paket med 5
10299954 2 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metall liner Paket med 2
10428854 1 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metall liner Paket med 2
11827310 1 mm 120 mm 2 PTV Silcosteel Liner Paket med 2
10651324 5 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Paket med 5
10572075 3 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Paket med 5
10455173 5 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner Paket med 5
11827290 1 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner Paket med 5
10651914 2 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner Paket med 5
10209964 2 mm 120 mm 5 PTV Liner med sintrad foder Paket med 5
10714847 1 mm 120 mm 5 PTV Liner med tre baffel Paket med 5
11877350 0,75 mm 105 mm 5 Split/Splitless Straight Liner Paket med 5
10732527 5 mm 105 mm 25 Delad rak liner Paket med 25
10732147 3 mm 105 mm 25 Delad rak liner Paket med 25
11520964 5 mm 105 mm 25 Splitless Straight Liner Paket med 25
10619865 1 mm 120 mm 25 PTV rak liner Paket med 25
10690616 2 mm 120 mm 25 PTV Straight Liner Paket med 25
10147694 1 mm 120 mm 25 PTV-foder, tre bafflar Paket med 25
10416113 5 mm 105 mm 5 Split FocusLiner Paket med 5
10300875 2 mm 120 mm 5 PTV Baffle Liner (Siltek ) Paket med 5
10594465 3 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner (Siltek ) Paket med 5
10314273 5 mm 105 mm 5 Splittrad FocusLiner Paket med 5
10751957 5 mm 105 mm 5 Splitless Precision Liner Paket med 5
10489614 5 mm 105 mm - Splittrad FocusLiner Paket med 25
10764247 5 mm 105 mm 25 Split FocusLiner Paket med 25
10761957 5 mm 105 mm 25 Splittrad FocusLiner Paket med 25
10053004 2 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner (avaktiverad) Paket med 2
10209174 2 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metall liner Paket med 2
15237498 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Mini-Lam Liner Paket med 5
15247498 Blandad Blandad 5 Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack Paket med 5
10190553 3 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner Paket med 5
15458000 5 mm 105 mm 1 Direkt rak liner Varje
15488000 3 mm 105 mm 1 Delad rak liner Varje
15418010 3 mm 105 mm 1 Splitfri liner Varje
15448010 5 mm 105 mm 1 Splitfri liner Varje
15468000 5 mm 105 mm 5 Direkt rak liner Paket med 5
15498000 3 mm 105 mm 5 Delad rak liner Paket med 5
15428010 3 mm 105 mm 5 Splitless Liner Paket med 5
15408000 4 mm 78,5 mm 5 Precisionsliner Paket med 5
15438000 1 mm 78,5 mm 5 Direkt rak liner Paket med 5
15457980 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Liner Paket med 5
15487980 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Straight Liner Paket med 5
15417990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless Liner med Single Taper Paket med 5
15447990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless Liner med Single Taper Paket med 5
15477990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless Liner med Double Taper Paket med 5
15458010 5 mm 105 mm 5 Splitless Liner Paket med 5
15488010 5 mm 105 mm 5 Precisionsliner Paket med 5
15478000 5 mm 105 mm 25 Direkt rak liner Paket med 25
15408010 3 mm 105 mm 25 Delad rak liner Paket med 25
15438010 3 mm 105 mm 25 Splitfri liner Paket med 25
15468010 5 mm 105 mm 25 Splitfri liner Paket med 25
15447980 4 mm 78,5 mm 1 Delad/Deladfri insats Varje
15497990 4 mm 78,5 mm 1 Precisionsfoder Varje
15477980 4 mm 78,5 mm 1 Delad/Deladfri rak liner Varje
15428000 1 mm 78,5 mm 1 Direkt rak liner Varje
15407990 4 mm 78,5 mm 1 Splitless Liner, enkel konisk Varje
15467990 4 mm 78,5 mm 1 Splitless Liner, Dubbelkonisk Varje
15437990 4 mm 78,5 mm 1 Splitless Liner, enkel konisk Varje
15418000 4 mm 78,5 mm 25 Precisionsliner Paket med 25
15467980 4 mm 78,5 mm 25 Split/Splitless Liner Paket med 25
15497980 4 mm 78,5 mm 25 Split/Splitless Straight Liner Paket med 25
15448000 1 mm 78,5 mm 25 Direkt rak liner Paket med 25
15427990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless Liner med Single Taper Paket med 25
15487990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless Liner med Double Taper Paket med 25
15457990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless Liner med Single Taper Paket med 25
15438020 2 mm 120 mm 1 PTV-foder, koncentriska bafflar Varje
15478010 5 mm 105 mm 1 Precisionsfoder Varje
15408020 5 mm 105 mm 1 Splitfri precisionsliner Varje
15448020 2 mm 120 mm 5 Förbryllad PTV Liner Paket med 5
15418020 5 mm 105 mm 5 Splitless Precision Liner Paket med 5
15458020 2 mm 120 mm 25 PTV-foder, koncentriska bafflar Paket med 25
15498010 5 mm 105 mm 25 Precisionsfoder Paket med 25
15428020 5 mm 105 mm 25 Splitfri precisionsliner Paket med 25
15548813 Blandad Blandad 5 Mixed Liner Pack Paket med 5
16646912 4 mm 78,5 mm 5 Double Taper Cyclo Liner Paket med 5
30130381 2 mm 120 mm 1 Tenax -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 76 options available.
76 options
Produktkod. 15640249 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 453T2171UI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners för konsekvent hög noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys.
Använd guldstandarden i GC liner prestanda och konsistens. LinerGOLD GC Liners ger ökad tröghet, vilket leder till ökad noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys. Dessa injektionsportliners levererar:
  • Ökad noggrannhet och känslighet i analys, förhindrar förlust av känsliga föreningar i analys
  • Lägre detektionsgränser vid analys av aktiva och känsliga substanser
  • Utmärkt reproducerbarhet ger förtroende för dina resultat från liner till liner
  • Konsekvent hög prestandanivå gång på gång
LinerGOLD GC liners tillverkas och testas för att säkerställa att du har förtroende med varje liner som den installeras på ditt GC-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5
Längd (metrisk) 120 mm
Förpackningsmaterial Hold (Håll)
Produkttyp PTV Liner
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Diameter (metrisk) Yttre 2.75 mm
För användning med (utrustning) Instrumenten TRACE Ultra och TRACE FOCUS
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.