Läs mer
Miele Professional™ Injektor
Handla allt Miele Produkter
Längd (metrisk):
160 mm
Beskrivning
- Lämplig för användning i en mobil injektorenhet
- Kan kombineras med klämma E 353
- Ø4 x 160 mm, skruvförband
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Injektormunstycke för optimal rengöring av tvättartiklarna |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Injektor |
| Färg | Rostfritt stål |
| Modell | E 351 |
| För användning med (utrustning) | i en mobil injektorenhet |
| Dimensions (Dia. x H) | 4 dia. x 160 mm |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |