Läs mer
Miele Professional™ Injektormunstycke
Handla allt Miele Produkter
:
Djup: 240 mm
Beskrivning
- För mobila injektorenheter
- Inklusive gänga, 4 x 140 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 240 mm |
| Höjd (metrisk) | 223 mm |