Läs mer
Miele Professional™ Injektormunstycke
Handla allt Miele Produkter
:
Produkttyp: ID 200
Beskrivning
- Lämplig för vanliga mobila injektorenheter och injektorkorgar
- Lämplig för till exempel mätkolvar och provrör
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Injektormunstycke |
| Material | Rostfritt stål, plast |
| Färg | Rostfritt stål, svart |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 200 mm |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |