Beskrivning
- Lämplig för vanliga mobila injektorenheter och injektorkorgar
- Lämplig för till exempel mätkolvar och provrör
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål, plast |
| Produkttyp | Injektormunstycke |
| Färg | Rostfritt stål, svart |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 220 mm |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |