Beskrivning
- Lämplig för användning i en mobil injektorenhet
- Kan kombineras med klämma E 354
- Ø6 x 220 mm, skruvförband
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Injector Nozzle |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Labtvättare |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |