Beskrivning
- Lämplig för injektormunstycke E 352
- Höjdjusterbar låsning
- Passar till exempel för flaskor, Erlenmeyer-kolvar och rundbottnade kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Klämmor |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Labtvättare |
| Djup (metriskt) | 220 mm |