Beskrivning
- Lämplig för injektormunstycke E 351
- Höjdjusterbar låsning
- Passar till exempel för flaskor, Erlenmeyer-kolvar och rundbottnade kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rilsan-belagd tråd |
| Produkttyp | Injektormunstycke |
| Färg | Rostfritt stål, vit |
| Modell | E 353 |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Kvantitet | 1 vardera |