Beskrivning
- Lämplig för mobila injektorenheter och korgar med skruvkoppling
- En del av EasyLoad system
- Förpackningsenhet med 10 munstycken
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Injektormunstycke |
| Inkluderar | Plaststöd |
| Djup (metriskt) | 55 mm |
| Höjd (metrisk) | 125 mm |
| Längd (metrisk) | 60 mm |