Läs mer
Miele Professional™ Injektormunstycke
Produktkod. 10486402 Handla allt Miele Produkter
Change view
Modell:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 dia. x 110 mm L
2,5 dia. x 90 mm L
4 dia. x 140 mm L
4 dia. x 160 mm L
4 dia. x 180 mm L
6 dia. x 240 mm L
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Dimensions (Dia. x H) unitSize
10486402 ID 90 2,5 dia. x 90 mm L Varje
10008441 ID 110 2,5 dia. x 110 mm L Varje
10764523 ID 140 4 dia. x 140 mm L Varje
10712993 ID 160 4 dia. x 160 mm L Varje
10231572 ID 180 4 dia. x 180 mm L Varje
10640384 ID 240 6 dia. x 240 mm L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10486402 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3810320
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Injektormunstycken med plaststöd
  • Lämplig för vanliga mobila injektorenheter och injektorkorgar
  • Lämplig för till exempel mätkolvar och provrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Injektormunstycke
Färg Rostfritt stål
Modell ID 90
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Inkluderar Plaststöd
Dimensions (Dia. x H) 2,5 dia. x 90 mm L
Kvantitet 1 vardera