Läs mer
Miele Professional™ Injektormunstycke
Handla allt Miele Produkter
Modell:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 dia. x 110 mm L
2,5 dia. x 90 mm L
4 dia. x 140 mm L
4 dia. x 160 mm L
4 dia. x 180 mm L
6 dia. x 240 mm L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för vanliga mobila injektorenheter och injektorkorgar
- Lämplig för till exempel mätkolvar och provrör
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Injektormunstycke |
| Färg | Rostfritt stål |
| Modell | ID 140 |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Inkluderar | Plaststöd |
| Dimensions (Dia. x H) | 4 dia. x 140 mm L |
| Kvantitet | 1 vardera |