Läs mer
Miele Professional™ Injektormunstycke
Produktkod. p-8013834 Handla allt Miele Produkter
Modell:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 dia. x 110 mm L
2,5 dia. x 90 mm L
4 dia. x 140 mm L
4 dia. x 160 mm L
4 dia. x 180 mm L
6 dia. x 240 mm L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10486402
Brand: Miele Professional™ 3810320
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Injektormunstycken med plaststöd
  • Lämplig för vanliga mobila injektorenheter och injektorkorgar
  • Lämplig för till exempel mätkolvar och provrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Injektormunstycke
Färg Rostfritt stål
Modell ID 90
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Inkluderar Plaststöd
Dimensions (Dia. x H) 2,5 dia. x 90 mm L
Kvantitet 1 vardera