Läs mer
Thermo Scientific™ Injektorer för iCAP™ MX- och iCAP™ Q/Qnova-serierna ICP-MS-system
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välj bland detta utbud av pålitliga, skruvbara självjusterande injektorer med olika inre diametrar och material för att matcha dina provmatriser och analytiska behov.
iCAP MX- och iCAP Q/Qnova-serierna ICP-MS-system levereras som standard med en kvartsinjektor med en intern diameter på 2,5 mm. Alla våra injektorer är lätta att ta ur sig för ökad robusthet och minskade underhållskrav.
- Kvartsinjektor (1,0 mm ID) för organiska lösningsmedel
- Kvartsinjektor (2,0 mm ID)
- Kvartsinjektor (2,5 mm ID)
- Safirinjektor (2,0 mm ID)
- Platinum Injector för ultrahög renhetsanalys av halvledarprocesskemikalier
- Trebens injektor (GC eller laserkompatibel)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Injektor |
| För användning med (utrustning) | iCAP MX och iCAP Q/Qnova-serien ICP-MS-system |
| Inkluderar | Injektor 2,5 mm kvarts med ID |