Läs mer
B Braun™ Injekt Solo Cone sprutor
Produktkod. p-8004092
Volym (metrisk):
2 mL
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12722637
Brand: B Braun™ 4606027V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Njut av den mjuka, stadiga driften av B Braun™ Solo Cone Leur spruta. Dess gröna kolv gör det enkelt att känna igen påfyllningsvolymerna och dess dubbelförseglade propp håller innehållet intakt.
  • Injekt™
  • Transparent fat med gradering
  • Grön kolv
  • Pipa och kolvstång: polypropen
  • Inget DEHP eller naturgummi
Specifications
Certifikat och efterlevnad SV ISO 7886-1
Produkttyp spruta
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 2 mL
Sterilitet Sterila