Läs mer
B Braun™ Injekt™ -F Findoseringsspruta
Produktkod. 10303002
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10303002 1 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 10303002 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 9166017V
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen/polyeten. B. Braun™ Injekt™ -F Fine Dosage Syringe har högkontrast svart gradering för idealisk läsbarhet.
    • Tillverkad av polypropen/polyeten
    • Grön kolv
    • Mycket transparent pipa
    • Svart gradering med hög kontrast, permanent markering, idealisk läsbarhet
    • Deplacement spik: Minskar restvolym och minimerar onödig förlust av medicin
    • Centrisk luerkon
    • Säker kolvbackspärr
    • Enkel aspiration upp till maximal volym
    • Latexfri/PVC-fri
    • Silikon oljefri
    • Enkel sterilförpackad (i låda med 100 st)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7886-1
Material Polyeten, Polypropen
Färg Grön kolv
Beskrivning Svart examen
För användning med (applikation) Idealisk för enkla injektioner, vaccinationer och mer
Latexfri Ja
Produkttyp Centric Luer Cone 2-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 1 mL
Anslutningstyp Centrisk luerkon
Graderad Ja
Sterilitet Sterila