Läs mer
B Braun™ Injekt™ Solo engångscentrisk Luer tvådelad spruta
Produktkod. 10354641
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10354641
Brand: B Braun™ 4606710V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av polypropen/polyeten. B. Braun™ Injekt™ Solo engångscentrisk Luer-lock tvådelad spruta har högkontrastgraderingar för idealisk läsbarhet.
  • Tillverkad av polypropen/polyeten
  • ''Grön kolv
  • ''Mycket transparent pipa
  • ''Svart gradering med hög kontrast, permanent markering, idealisk läsbarhet
  • ''Säker kolvbackspärr
  • ''Lätt aspiration upp till maximal volym
  • ''Latexfri/PVC-fri
  • ''Fri silikonolja
  • Enkel sterilförpackad (i låda med 100 st)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7886-1
Material Polyeten, Polypropen
Färg Grön kolv
Beskrivning Svart examen
För användning med (applikation) Idealisk för enkla injektioner, vaccinationer och mer
Latexfri Ja
Produkttyp Centric Luer-lock 2-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 5 mL
Anslutningstyp Centriskt Luer Lock
Graderad Ja
Sterilitet Sterila