Läs mer
Brady™ Bläck Multipack för BradyJet™ J7300 färgetikettskrivare
Beskrivning
- CMY Ink Cartridge ger livfulla etiketter i fullfärg som kräver uppmärksamhet
- Fungerar tillsammans med K True Black Ink Cartridge för att blanda mer exakta, hållbara färger
- Bläck fungerar med förbättrade J7300 etikettmaterial topplack för att torka omedelbart och kommer inte att kladda, smeta och fläcka
- Fristående patron faller ner i skrivaren med ett klick
- Designad för att hålla upp till 50 % mer bläck för längre användning, färre byten och mindre patronavfall
- För användning med BradyJet J7300 färgetikettskrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | P-1CMY2K |
| Färg | Cyan, Magenta, Gul, Svart |
| Beskrivning | Bläck Multipack för BradyJet J7300 färgetikettskrivare (1x CMY, 2x K) |
| Produkttyp | Bläckpatron |