Learn More
Mettler Toledo™ Ink Ribbon Cartridges
Descripción
Many Mettler Toledo™ balances, scales and meters can be attached directly to small dot-matrix printers for instant documentation of results using a minimum of benchtop space. These printers use roller paper and small ink cartridges.
Set of 10 replacement ink cartridges for the following dot matrix printers:
- LCP-43
- RS-P42
- Sprinter
- LCP-45
- SQC-14
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | Mettler Toledo LCP-43 Printer, RS-P42 Printer, Sprinter, LCP-45 Printer, SQC-14 Printer |
| Print Technology | Dot Matrix |
| Format | Cartridge, Ribbon |
| For Use With (Application) | Instant documentation of results using Mettler Toledo™ meters, scales and balances |
| Quantity | 10 Cartidges |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.