Läs mer
Brady™ Inkjet-polyesterrulletiketter med 76,2 mm kärna
Beskrivning
- Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
- Testad för att motstå exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrörs- och UV-belysning inomhus
- Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
- Designad för rullbläckstråleskrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | 2011/65/EU och 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Polyester (B-2569) |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Visa mer |