Läs mer
Brady™ Etiketter för kontinuerliga rullar för bläckstrålepolypropen
Bredd (metrisk):
57 mm
102 mm
Beskrivning
- Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
- Perfekt för laboratorieidentifiering där etiketter kan komma i kontakt med starka kemikalier
- Designad för rullbläckstråleskrivare
- Drifttemperatur på -112 till 158 °F (-80 till 70 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | 2011/65/EU och 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Streckkodsmärkning, kall temperatur och laboratoriemärkning, allmän identifiering |
| För användning med (utrustning) | J2000 och J4000 bläckstråleskrivare |
| Visa mer |