Läs mer
Brady™ Inkjet polypropenrulletiketter med 50,8 mm kärna
Produktkod. 17565136
Bredd (metrisk):
25 mm
76 mm
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25 mm
Produktkod. 17565136
Brand: Brady™ 153638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta polypropenmaterial är idealiskt för fullfärgsidentifiering och streckkodstillämpningar där motstånd mot flytande kväve, autoklavförhållanden och starka kemikalier krävs.
  • Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
  • Idealisk för laboratorieidentifikation där etiketter kan komma i kontakt med starka kemikalier
  • Designad för rullbläckstråleskrivare
  • Drifttemperatur på -112 till 158 °F (-80 till 70 °C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polypropen (B-7425J)
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, kall temperatur och laboratoriemärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) J2000 och J4000 bläckstråleskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 1000
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +70°C
Tjocklek (engelska) 0.005 in.
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Mått (LxB) 12.70 x 25.4 mm
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer JP-59-7425J-SC