Läs mer
Brady™ Inkjet-omplacerbara vinylrulletiketter med 76,2 mm kärna
Beskrivning
- Slitstarkt och flexibelt material gör den idealisk för områden där identifiering ofta ändras
- Designad för rullbläckstråleskrivare
- Servicetemperatur på -40 till 60 °C (40 till 140 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | 2011/65/EU och 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl, Removable |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Vinyl (B-2581) |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Visa mer |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?