Läs mer
Fisherbrand™ Inkless Chart Recorders för Isotemp Frys med ultralåg temperatur
Produktkod. 17838020 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CryoMed TSCM-seriens frysar, Isotemp 13 och 20 cu. ft. Bröstfrys med ultralåg temperatur
CryoMed TSCM-seriens frysar, Isotemp 3 cu. ft. Bröstfrys med ultralåg temperatur
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17838020 CryoMed TSCM-seriens frysar, Isotemp 3 cu. ft. Bröstfrys med ultralåg temperatur
17808010 CryoMed TSCM-seriens frysar, Isotemp 13 och 20 cu. ft. Bröstfrys med ultralåg temperatur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17838020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19755.00 SEK
    16663.07 SEK / Paket med 1
    Save 3091.93 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Spela in sju dagars temperaturprestanda vid temperaturer till -150 C °med hjälp av Fisherbrand™ Isotemp Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur.
  • Sju dagars brännare
  • Fungerar till -150 °C
  • Fabriksinstallerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fabriksinstallerad, 220V
Typ Chart Recorder
Temperaturområde -150 °C
För användning med (utrustning) CryoMed TSCM-seriens frysar, Isotemp 3 cu. ft. Bröstfrys med ultralåg temperatur
Statisk hålltid 7 dagar