Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ 605 Sensor för upplöst syre
Produktkod. 11957761 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Längd (metrisk) kabel:
10 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel unitSize
11957761 10 m Varje
1 options
Produktkod. 11957761 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340292
Specifikationer
Längd (metrisk) kabel 10 m
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 60 °C
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001 certifierad