Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligenta sensorer för upplöst syre
Produktkod. 10379604 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Längd (metrisk) kabel:
5 m
10 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kabel unitSize
10379604 5 m Varje
10126064 10 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10379604 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51344612
Bara null kvar
Specifikationer
Längd (metrisk) kabel 5 m
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 60 °C
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001 certifierad